missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress LL-37, human TFA
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.5% |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 4607.28 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (21.70 mM∣Need ultrasonic) |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido