Learn More
LL-37 Antibody (B-T37) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30160144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30160144 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30160144 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP318120JF669
Mouse Monoclonal Antibody
LL-37 Monoclonal antibody specifically detects LL-37 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LL-37
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-T37
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 18 kDa cationic antimicrobial protein, Antibacterial peptide FALL-39, CAP18, CAP-18, cathelicidin antimicrobial peptide, CRAMP, epididymis secretory sperm binding protein, FALL39, FALL-39, FALL-39 peptide antibiotic, hCAP-181, HSD26, LL37
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human antimicrobial peptide LL-37. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 820
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ