missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LL-37 Antibody (B-T37) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30177259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30177259 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30177259

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP318120JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LL-37 Monoclonal antibody specifically detects LL-37 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LL-37
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-T37
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 18 kDa cationic antimicrobial protein, Antibacterial peptide FALL-39, CAP18, CAP-18, cathelicidin antimicrobial peptide, CRAMP, epididymis secretory sperm binding protein, FALL39, FALL-39, FALL-39 peptide antibiotic, hCAP-181, HSD26, LL37
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human antimicrobial peptide LL-37. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 820
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.