missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LKB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16837333 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16837333 20 μL 20 microlitros
16827333 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16837333 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 107461AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LKB1 (also known as STK11 - Serine/threonine-protein kinase STK11), a member of the serine/threonine kinase family, is a tumor suppressor. LKB1 physically associates with p53 and regulates specific p53 dependent apoptosis pathways. LKB1 is present in both the cytoplasm and nucleus of living cells and translocates to mitochondria during apoptosis. LKB1 functions as a master upstream protein kinase, regulating AMPK related kinases as well as AMPK. Mutations in LKB1 gene are associated with Peutz Jeghers syndrome.

Especificaciones

Antígeno LKB1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica STK11
N.º de referencia del gen D4AE59, Q15831, Q9WTK7
Alias de gen LKB1, PJS, serine/threonine kinase 11, STK11
Símbolos de los genes Stk11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LKB1 Fusion Protein Ag1048
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20869, 314621, 6794
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.