Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Green Dead Cell Stain Kit, for 488 nm excitation
Código de producto. p-7181474
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 ensayos
400 ensayos
80 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15678590 400 ensayos 1 set
15507474 80 ensayos cada uno
10237152 200 ensayos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15678590 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L34970
El kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Green se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y la permeabilización necesaria para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante fijación con formaldehído.
  • Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
  • El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser azul
  • Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
  • Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
  • Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
  • Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Brillo óptimo
  • La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Green se ha seleccionado basándose en sus propiedades fluorescentes para proporcionar una señal brillante cuando se excita mediante un láser azul de 488 nm
  • El tinte reactivo fluorescente verde tiene un máximo de excitación de ∼ 495 nm, por lo que es ideal para su uso con un láser azul y una emisión de ∼ 520 nm, lo que permite la recopilación en el canal FITC
  • Puesto que se pueden distinguir células vivas y muertas con un solo colorante y un solo canal de un citómetro de flujo, resultan la opción ideal para experimentos de varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Tipo de célula Células eucariotas
Color Verde
Contenido y almacenamiento Contiene 10 viales de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de DMSO.
Almacenar a -20 °C.
Descripción Tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Green
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Emission 520 nm
Excitation Wavelength Range 495 nm
Formulario Sólido
Formato Tubo(s)
Línea de productos LIVE/DEAD
Cantidad 400 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)