Learn More
Invitrogen™ Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Far Red, para 633 o 635 nm de excitación
Código de producto. 15537490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 ensayos
400 ensayos
80 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15537490 400 ensayos 1 set
15546790 80 ensayos 1 set
10701964 200 ensayos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15537490 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L34974
El kit de tinción LIVE/DEAD™ Fixable Far-Red Dead Cell se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y la permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante fijación en formaldehído.
  • Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
  • El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser rojo
  • Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
  • Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
  • Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
  • Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Brillo óptimo
  • La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Far-Red se ha seleccionado basándose en sus propiedades fluorescentes para proporcionar una señal brillante cuando se excita mediante un láser rojo
  • El colorante reactivo fluorescente lejano al rojo tiene un máximo de excitación de ∼633 nm, por lo que es ideal para su uso con el láser rojo HeNe con una emisión de ∼655 nm
  • Puesto que se pueden distinguir células vivas y muertas con un solo colorante y un solo canal de un citómetro de flujo, resultan la opción ideal para experimentos de varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Tipo de célula Células eucariotas
Color Rojo lejano
Contenido y almacenamiento Contiene 10 viales de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de DMSO.
Almacenar a -20 °C.
Descripción Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Far Red, para 633 o 635 nm de excitación
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante Tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Far Red
Emission 655 nm
Excitation Wavelength Range 633 nm
Formulario Sólido
Formato Tubo(s)
Línea de productos LIVE/DEAD
Cantidad 400 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.