Learn More
Molecular Probes™ Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua, para 405nm de excitación
Description
- Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
- El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser violeta
- Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
- Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
- Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
- Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Baja compensación
- La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Aqua se ha seleccionado en base a sus propiedades fluorescentes para minimizar la compensación entre otros colorantes violetas y colorantes que se excitan mediante el láser azul a 488 nm
- El colorante reactivo acufluorescente tiene una excitación máxima de ∼ 375 nm, pero se excita bien con el láser violeta de 405 nm
- Tiene una emisión máxima de ∼ 512 nm, por lo que se puede recoger en el segundo canal en la mayoría de los citómetros de flujo de láser violeta
Specifications
Specifications
| Permeabilidad celular | Impermeable |
| Tipo de célula | Células eucariotas |
| Color | Verde agua |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 5 viales de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de DMSO. Almacenar a -20 °C. |
| Descripción | Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua, para 405nm de excitación |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Tinción |
| Tipo de colorante | Tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Aqua |
| Show More |