Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Cell Vitality Assay Kit, C12 Resazurin/SYTOX™ Green
Descripción
- Un ensayo de fluorescencia simple de dos colores que distingue células metabólicamente activas de células con lesiones y células muertas
- El ensayo se basa en la reducción de C12-resazurina a C12-resorufina de color rojo fluorescente en células metabólicamente activas y en la captación de tinción de ácido nucleico de color verde fluorescente e impenetrable en células, el colorante SYTOX Green, en células con membranas plasmáticas comprometidas (generalmente, células apoptóticas y necróticas tardías)
- En este ensayo, las células muertas emiten principalmente fluorescencia verde y las células activas metabólicamente sanas emiten principalmente fluorescencia roja
- Las células lesionadas presentan una fluorescencia roja y verde reducida
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Impermeable, permeable |
| Tipo de célula | Células de mamíferos, células eucariotas |
| Color | Verde, rojo |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 5 viales de C12-resazurina (40 μg en cada vial), 1 vial de SYTOX™ Green (100 μl, solución de 10 μM en DMSO), 1 vial de DMSO (1,5 ml) y tampón de fosfato 10X (100 ml). Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Descripción | Kit de ensayo de vitalidad celular LIVE/DEAD™, C12 resazurina/SYTOX™ Green |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de vitalidad celular |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Mostrar más |