missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIV-1/Zip6 Antibody (ladiratuzumAb) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30173109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30173109 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30173109

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328849JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

LIV-1/Zip6 Monoclonal antibody specifically detects LIV-1/Zip6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIV-1/Zip6
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon ladiratuzumAb
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen zinc transporter ZIP6, LIV-1, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 6
Especie del huésped Human
Inmunógeno LIV-1/ SLC39A6
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25800
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.