Learn More
Solución de tornasol, puro, grado indicador, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073271 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10284340 500 mL 500 ML
11403633 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10284340 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/2500L/08
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución de tornasol, puro, grado indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 131528
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido