Learn More
Alambre de litio, 3,2 mm de diámetro, 99,8 %, Na 0,03 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
4 x 25 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366867 4 x 25 g 100 g
11356867 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010771.49
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-93-2
Fórmula molecular Li
Peso molecular (g/mol) 6.94
Número MDL MFCD00134051
Clave InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Nombre IUPAC litio
SMILES [Li]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium wire
Nombre de nota 3.2mm (0.125 in.) Dia.
Cantidad 4 x 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%, Na 0.03% max.
Formulario Alambre, ≈5,8 m/25 g, envasado en mylar bajo argón con revestimiento de aceite
Formula Weight (peso de la fórmula) 6.941