Learn More
Trimetilsitil acetiluro de litio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10310524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Botella de vidrio AcroSeal™ en lata
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10310524 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10359213 100 mL Botella de vidrio AcroSeal™ en lata 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10310524 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380658000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54655-07-1 , 109-99-9
Fórmula molecular C5H9LiSi
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00075059
Clave InChI WDDOQHLJFOUQMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl ethynyllithium, lithium, trimethylsilyl ethynyl, lithium 1+ ion trimethylsilyl ethyne, lithium trimethylsilylacetylide, lithio trimethylsilyl acetylene, lithium trimethylsilyl acetylide, lithium ethynyl trimethyl silane, lithium trimethylsilylacetylenide, zvxxeonxfwsciz-uhfffaoysa-n
PubChem CID 3431600
Nombre IUPAC litio;etinil(trimetil)silano
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)C#[C-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium (trimethylsilyl)acetylide
Color De amarillo a naranja
Forma física Solución
Cantidad 800 mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.4 to 0.6M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.88
Densidad 0.8800g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium (trimethylsilyl)acetylide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.