Learn More
Tetraborato de litio, Honeywell™
Código de producto. 15662190 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
15662190 1 kg 1 Kg
15672190 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 15662190
Marca: Honeywell Research Chemicals 2225341KG
Solicitar formato a granel o personalizado
base de trazas de metal al ≥ 99,9 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12007-60-2
Fórmula molecular B4Li2O7
Peso molecular (g/mol) 169.11
Número MDL MFCD00011083
Clave InChI RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Tetraborate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Li2B4O7
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (trace metals basis)
Densidad ≥0.25g/mL at 25°C