Learn More
Alfa Aesar™ Ftalocianina de litio
Código de producto. p-7050720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11378098 1 g 1 g
11368098 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11378098
Marca: Alfa Aesar™ 039334.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 25510-41-2
Fórmula molecular C32H18Li2N8
Peso molecular (g/mol) 528.432
Número MDL MFCD00059094
Clave InChI VEGOPYLKEARSAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dilithium phthalocyanine
PubChem CID 66736323
SMILES [Li].[Li].C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium phthalocyanine
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.41
Forma física Polvo