Learn More
Octanoato de litio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328138
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11328138
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039371.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 16577-52-9 | C8H15LiO2 | 150.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16577-52-9
Fórmula molecular C8H15LiO2
Peso molecular (g/mol) 150.146
Número MDL MFCD00210629
Clave InChI BTAUEIDLAAYHSL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium octanoate, unii-9nq46xlp8b, octanoic acid, lithium salt, 9nq46xlp8b, octanoic acid, lithiumsalt 1:1, lithium caprylate, octanoic acid, lithium salt 1:1, acmc-20akmi, lithium 1+ octanoate, lithium 1+ ion octanoate
PubChem CID 23673717
Nombre IUPAC litio; octanoato
SMILES [Li+].CCCCCCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium octanoate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo