Learn More
Metóxido de litio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11309618
49.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
865-34-9
CH3LiO
37.97
MFCD00036357
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
4177230
[Li+].C[O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
865-34-9
CH3LiO
37.97
MFCD00036357
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
4177230
[Li+].C[O-]
Lithium methoxide is used in sol-gel synthesis of lithium borophosphates. It is also useful for deprotonation reactions in organic synthesis. Further, it serves as a mild base in organic synthesis especially in transesterifications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium methoxide
Punto de fusión >500°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula lineal LiOCH3
Cantidad 25 g
Número UN UN3206
Beilstein 3552389
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Nombre IUPAC Metanolato de litio(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.98
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo