Learn More
Metaborato de litio, seco, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023082
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11428850
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16145.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Lithium metaborate is an effective flux for silicates and other rock-forming minerals. An improved lithium metaborate fusion technique for inductively coupled plasma mass spectrometric analysis of felsic rocks is proposed. The determination of fluorine in silicate materials with a fluoride ion-selective electrode following fusion with lithium metaborate is described.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metaborato de litio es un flujo eficaz para silicatos y otros minerales que forman rocas. Se propone una técnica mejorada de fusión del metaborato de litio para el análisis espectrométrico de masas plasmáticas acopladas inductivamente de rocas félsicas. Se describe la determinación de flúor en materiales de silicato con un electrodo de ión selectivo de fluoruro después de la fusión con metaborato de litio.
Solubilidad
Soluble en agua (27,5 g/l).
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua, la humedad, metales alcalinos, anhídridos ácidos, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-69-5
Fórmula molecular B4H14Li2O7
Peso molecular (g/mol) 183.23
Número MDL MFCD00011089
Clave InChI DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
Nombre IUPAC litio;oxido(oxo)borano
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium metaborate
Punto de fusión 845°C
Nombre de nota dried
Cantidad 25 g
Fórmula lineal LiBO2
Información de solubilidad Soluble in water(27.5g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 49.75
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.397
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium metaborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lithium metaborate