Learn More
Yoduro de litio hidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10441251 100 g Frasco de vidrio 100 g
10286973 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10441251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208011000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85017-80-7 | ILi | 133.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85017-80-7
Fórmula molecular ILi
Peso molecular (g/mol) 133.84
Número MDL MFCD00149769
Clave InChI HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium iodide hydrate, lithium iodide monohydrate, ilio, lii.h2o, lithium iodide mono hydrate, lithium iodide hydrate, puratronic, lithium 1+ ion hydrate iodide, lithium iodide lii ,monohydrate 9ci
PubChem CID 23688290
SMILES [Li+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1171°C
Nombre del producto químico o material Lithium iodide hydrate
Punto de fusión 73°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Fórmula lineal LiI·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone
Nombre IUPAC litio;yoduro;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.85
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium iodide hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.