Learn More
Hidróxido de litio monohidrato, extra puro, aprox. 56 % LiOH, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582411 250 g Frasco de plástico 250 g
10226880 25 g Frasco de plástico 25 g
10378240 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11964151 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
4 options
Código de producto. 10582411
Marca: Thermo Scientific Acros 199542500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-66-3
Fórmula molecular H3LiO2
Peso molecular (g/mol) 41.96
Número MDL MFCD00149772
Clave InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Especificaciones
Punto de ebullición 920.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide monohydrate
Punto de fusión 462.0°C
Color Crema a blanco o amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Fórmula lineal LiOH·H2O
Fieser 07,208; 12,282
Índice Merck 14,5534
Información de solubilidad Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC litio;hidróxido;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.95
Porcentaje de pureza ∼56% (LiOH)
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hydroxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.