Learn More
Fluoruro de litio, grado óptico, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049338
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11357667 5 g 5 g
11367667 25 g 25 g
11377667 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11357667
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014056.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Used in specialized UV optics. Also used as a crystal in X-ray spectrometry. Widely employed in PLED (Polymer Light Emitting Diodes) and OLED (Organic Light Emitting Diodes) as a coupling layer to enhance electron injection. Found in liquid-fluoride nuclear reactors. Used to record ionizing radiation in thermoluminescent dosimeters. Component of molten salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-24-4
Fórmula molecular FLi
Peso molecular (g/mol) 25.94
Número MDL MFCD00011090
Clave InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMILES [Li+].[F-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1680°C
Nombre del producto químico o material Lithium fluoride
Punto de fusión 845°C
Forma física Cristales rotos
Cantidad 5 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,5531
Información de solubilidad Soluble in hydrofluoric acid. Less soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nombre IUPAC litio;fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.94
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Sistema óptico
Olor Odorless
Índice de refracción 1.3915
Densidad 2.635 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.