Learn More
Cristales de fluoruro de litio, aditivo ultrapuro, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15276066 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 g
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15276066 125 g Frasco de LDPE lixiviación triple 125 g
1 options
Código de producto. 15276066
Marca: SPEX Certiprep FFB20003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Cristales de fluoruro de litio, aditivo ultrapuro, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía 34 ISO, materiales de referencia con certificado trazable por el NIST.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Aditivos ultrapuros
  • Cristales de fluoruro de litio
  • Envase de 125 g
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Fluoride Crystals
Nombre de nota Additive Ultra Pure
Cantidad 125 g
Grado Ultrapuro
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio