Learn More
Fluoruro de litio, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Polyethylene powder is used as an additive to unsaturated polyesters, epoxides and other polymers to impart the unique properties of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). It is widely used for manufacturing various containers, trays, dispensing bottles, plastic wraps, plastic bags for computer components and various molded laboratory equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1680°C |
| Nombre del producto químico o material | Lithium fluoride |
| Punto de fusión | 845°C |
| Nombre de nota | Volatizes at 1100°-1200° |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo de malla -325 |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% |
| Información de solubilidad | Soluble in water and in acids. Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in alcohol. |
| Nombre IUPAC | litio;fluoruro |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.