Learn More
Cloruro de litio monohidrato, gránulos blancos, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824796
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338017 25 g 25 g
11328017 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022151.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16712-20-2 | ClH2LiO | 60.405 g/mol
Lithium chloride monohydrate is used as a precursor in the production of lithium metal and other lithium compounds. It acts as a welding agent for aluminum, salt bath for heat -treatment by low temperature and soldering techniques. It is also used as a tracer for chemical products viz. denaturation of wine. For absorbers, it is an absorption and disinfection reagent as well as desiccant for air conditioner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16712-20-2
Fórmula molecular ClH2LiO
Peso molecular (g/mol) 60.405
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic
PubChem CID 23681138
Nombre IUPAC litio;cloruro;hidrato
SMILES [Li+].O.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium chloride monohydrate
Punto de fusión >98°C-H2O
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.41 (42.39 Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.78
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium chloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lithium chloride, monohydrate