Learn More
Lithium chloride, Free-flowing, ACS reagent, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15677010 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15677010 500 g Frasco de polietileno 500 g
15647010 100 g Poly Bottle 100 g
15657010 1 kg Poly Bottle 1 Kg
15667010 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
15687010 6 x 500 g Frasco de polietileno paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15677010 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 746460500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Flujo libre, reactivo ACS, anhidro, ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nombre IUPAC litio;cloruro
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,360°C
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
Punto de fusión 605°C (literature)
Nombre de nota Free-flowing, ACS reagent, anhydrous, ≥99%
% máx. CAS ≤100.0000%
Forma física anhidro
Cantidad 500 g
Fórmula lineal LiCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.07 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.