missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium Chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™

Código de producto. 15613190 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15613190

Marca: Honeywell-Fluka 3104685G

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ACS Reagent,≥99%

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nombre IUPAC litio;cloruro
SMILES [Li+].[Cl-]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lithium Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula lineal LiCl
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado