Learn More
Lithium Carbonate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15652760 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15652760 100 g Poly Bottle 100 g
15662760 500 g Poly Bottle 500 g
2 options
Código de producto. 15652760
Marca: Honeywell-Fluka 255823100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1300°C
Nombre del producto químico o material Lithium Carbonate
Punto de fusión 618°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Li2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Nombre IUPAC dilitio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 2.110g/cm3