Learn More
Lithium Bromide, Honeywell™
Código de producto. p-7071870 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
15671950 100 g 100 g
15691950 500 g 500 g
15681950 2 kg 2 Kg
3 options
Código de producto. 15671950
Marca: Honeywell Research Chemicals 213225100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7550-35-8
Fórmula molecular BrLi
Peso molecular (g/mol) 86.844
Número MDL MFCD00011077
Clave InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nombre IUPAC litio; bromuro
SMILES [Li+].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Bromide
Cantidad 100 g
Fórmula lineal LiBr
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.85g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lithium bromide