Learn More
Liquiritigenina, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7227397 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17730679 250 mg 250 miligramos
17720679 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17730679 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469812500
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa LIQUIRITIGENIN
Nombre del producto químico o material Liquiritigenin
CAS 578-86-9
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 530°C (760 mmHg)
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15 H12 O4
Número MDL 00287289
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4 ',7-Dihydroxyflavanone
Peso molecular (g/mol) 256.26
Forma física Crystals or Powder