Descripción
- Evite la contaminación cruzada con otras muestras y la limpieza complicada, costosa y que requiere mucho tiempo
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- diámetro de 21 mm
- 20 piezas por paquete, envasadas individualmente
- Mango ergonómico
- Cierres herméticos
- Sala limpia fabricada
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 6.76 oz. |
| Capacidad (métrico) | 190 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos de viscosidad baja de un máximo de 10 000 cP |
| Diámetro (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |