Learn More
Fisherbrand™ Bote de vertido para pesaje de líquidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17860752 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17860752 100 mL paquete de 200
17870752 200 mL paquete de 200
17880752 50 mL paquete de 200
3 options
Código de producto. 17860752
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente profundo con asa resistente diseñado para manipular y verter líquidos cómodamente.
  • La parte inferior plana garantiza la estabilidad y evita que vuelque
  • El diseño de pico de vertido con muescas controla el vertido de líquidos
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento de 0 a 40 ºC° Cmáx (104° F)
  • Hecha de poliestireno apto para uso alimentario según la FDA en una sala limpia de clase ISO 8
  • Material biológicamente inerte y resistente a ácidos diluidos y débiles, soluciones acuosas, alcoholes y bases
  • Reciclable, marcado
  • Disponible en 3 tamaños: 50 ml, 100 ml y 200 ml
  • Desechable/Reciclable
  • Material: 100 % poliestireno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Navecilla
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Manipulación, pesaje y vertido de líquidos
Para utilizar con (equipo) Muestras líquidas
N.º por caja 400/Cs
Tamaño Medio
Intervalo de temperatura (métrico) 0 a 40° C
Dimensiones (L x An) 10.7 x 9 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10.7 x 9 x 4.8 cm
Longitud (métrico) 10.7 cm
Anchura (métrico) 9 cm
Altura (métrico) 4.8 cm
Diámetro (métrico) 9 cm
Peso (métrico) 1 kg