Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo líquido Wheaton™, PET
Código de producto. 12447361 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Material (revestimiento):
Cono de polietileno
Papel de aluminio
Polietileno expandido
Sin septum
Material del cierre:
Polietileno
Polipropileno
Urea
N.º por caja:
500
1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Material (revestimiento) Material del cierre N.º por caja unitSize
12447361 Papel de aluminio Urea 500 paquete de 500
12427361 Cono de polietileno Urea 1000 paquete de 1000
12437361 Papel de aluminio Polipropileno 500 paquete de 500
12497351 Polietileno expandido Polipropileno 1000 paquete de 1000
12457361 Sin septum Polietileno 500 paquete de 500
12467361 Cono de polietileno Urea 500 paquete de 500
6 options
Código de producto. 12447361
Marca: DWK Life Sciences 986752
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona la claridad del vidrio con la seguridad del plástico.
  • Los viales ofrecen baja permeabilidad a los disolventes y recuentos de fondo mínimos
  • La claridad del vidrio con la seguridad del plástico
  • Los viales se pueden incinerar de forma segura
  • No se genera ningún gas nocivo
  • Envasados en 5 bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales
  • Las bandejas sirven para almacenar sus muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Papel de aluminio
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 27 mm
Material PET
Volumen (métrico) 20 mL
N.º por caja 500
Material del cierre Urea
Tamaño del tapón 22-400
Altura (métrico) 61 mm