Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo líquido Wheaton™, PET
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Proporciona la claridad del vidrio con la seguridad del plástico.
- Los viales ofrecen baja permeabilidad a los disolventes y recuentos de fondo mínimos
- La claridad del vidrio con la seguridad del plástico
- Los viales se pueden incinerar de forma segura
- No se genera ningún gas nocivo
- Envasados en 5 bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales
- Las bandejas sirven para almacenar sus muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Papel de aluminio |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 27 mm |
| Material | PET |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| N.º por caja | 500 |
| Volumen total (métrico) | 20 mL |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Cantidad | 500 cajas |
| Tamaño del tapón | 22-400 |
| Mostrar más |