Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, HDPE, 20mL
Código de producto. 12417351 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Material (revestimiento):
Cono de polietileno (tapón)
Papel de aluminio (tapón)
Polietileno espumado (tapón)
Material del cierre:
Polipropileno
Urea
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Material (revestimiento) Material del cierre unitSize
12417351 Cono de polietileno (tapón) Urea paquete de 500
12497341 Papel de aluminio (tapón) Polipropileno paquete de 500
10335804 Polietileno espumado (tapón) Polipropileno paquete de 500
3 options
Código de producto. 12417351
Marca: DWK Life Sciences 986716
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hecho de polietileno de alta densidad con paredes ligeras para aumentar eficacia de recuento. Estos viales LS con tapones de rosca separados (tamaño 22-400) se envasan en bolsas de polietileno de 100 y se colocan en una bandeja separada de los tapones.
  • Hecho de polietileno de alta densidad con paredes ligeras para aumentar eficacia de recuento
  • Fabricado con tolerancias precisas para evitar atascos
  • Envasados en 5 bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales
  • Las bandejas sirven para almacenar sus muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Cono de polietileno (tapón)
Diámetro exterior (imperial) 27 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Volumen (métrico) 20 mL
N.º por caja 500
Tipo de empaquetado Envasado al vacío. Los tapones se envasan por separado.
Material del cierre Urea
Tamaño del tapón 22-400
Altura (métrico) 61 mm