Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo líquido Wheaton™, HDPE, 20 ml, 1000/paquete
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Hecho de polietileno de alta densidad con paredes ligeras para aumentar eficacia de recuento
- Fabricado con tolerancias precisas para evitar atascos
- Envasados en 5 bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales
- Las bandejas sirven para almacenar sus muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Cono de polietileno (tapón) |
| Diámetro exterior (imperial) | 27 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| N.º por caja | 1000 |
| Tipo de empaquetado | Envasado al vacío |
| Material del cierre | Urea |
| Tamaño del tapón | 22-400 |
| Altura (métrico) | 61 mm |