Learn More
Buerkle™ Muestreador de líquidos, se coloca en el frasco
Descripción
La válvula se abre cuando el tomamuestras está conectado al contenedor de muestras. Se suministra completo con embudo de descarga para el llenado seguro de botellas de muestras.
- V4A
- Esterilizables en autoclave hasta un máximo de 121°C 20 min
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de líquidos |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Embudo de descarga |
| Material de tubo | Acero inoxidable (V4A) |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 32 mm |
| Longitud (métrico) | 455 mm |