Learn More
Buerkle™ Muestreador de líquidos, se coloca en el frasco
Código de producto. 10397685
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10397685
Marca: Buerkle™ 53260003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La válvula se abre conectando el recipiente de muestras para vaciar la muestra. Tomamuestras para líquidos finos a viscosos. Fácil de usar con una sola mano. Con embudo de descarga para el llenado seguro de las botellas de muestra. Material AISI 316L (1.4404).
La válvula se abre cuando el tomamuestras está conectado al contenedor de muestras. Se suministra completo con embudo de descarga para el llenado seguro de botellas de muestras.
  • V4A
  • Esterilizables en autoclave hasta un máximo de 121°C 20 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Embudo de descarga
Material de tubo Acero inoxidable (V4A)
Capacidad (métrico) 50 mL
Diámetro exterior (métrico) 32 mm
Longitud (métrico) 455 mm
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.