Descripción
- Material de Contacto del Producto Disponible en: Acero inoxidable 316L , PTFE/FEP de calidad alimentaria, Polipropileno
- Fácil de eliminar para su limpieza
- Muestreo de Punto Único y Sección Transversal
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de líquidos |
| Material | PTFE, FEP |
| Capacidad (métrico) | 1500 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de Líquidos |
| Diámetro exterior (métrico) | 35 mm |
| Longitud (métrico) | 2000 mm |