Learn More
Sampling Systems™ Liquid Master
Código de producto. 15809331 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15809331 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15809331
Marca: Sampling Systems™ 5035J1500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible en una gama de longitudes y diámetros para proporcionar una gama de volúmenes de muestra. El Liquid Master Sampling Systems™ es ideal para tomar muestras de líquidos de viscosidad baja y media.
  • Material de Contacto del Producto Disponible en: Acero inoxidable 316L , PTFE/FEP de calidad alimentaria, Polipropileno
  • Fácil de eliminar para su limpieza
  • Muestreo de Punto Único y Sección Transversal
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material PTFE, FEP
Capacidad (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de Líquidos
Diámetro exterior (métrico) 35 mm
Longitud (métrico) 1500 mm