Learn More
Sampling Systems™ Liquid Master
Código de producto. 15829331 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
420 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15829331 420 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15829331 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5035P2000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible en una gama de longitudes y diámetros para proporcionar una gama de volúmenes de muestra. El Liquid Master Sampling Systems™ es ideal para tomar muestras de líquidos de viscosidad baja y media.
  • Material de Contacto del Producto Disponible en: Acero inoxidable 316L , PTFE/FEP de calidad alimentaria, Polipropileno
  • Fácil de eliminar para su limpieza
  • Muestreo de Punto Único y Sección Transversal
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 420 mL
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de Líquidos
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 2000 mm