Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de inmersión total con relleno de líquido
Código de producto. 11551993 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
Subdivisión:
0,5 °C
1 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
155 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11551993
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Termómetro de agitación/uso general para una amplia variedad de aplicaciones de necesidades de laboratorio. Los termómetros de inmersión total con relleno de alcohol rojo Fisherbrand™ tienen un dorso blanco para ofrecer mayor legibilidad.
  • Con graduaciones en ámbar.
  • Conexión no enrollable.
  • Perilla reforzada para agitación.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 305 mm
Relleno del termómetro Alcohol rojo
Tipo de producto Termómetro relleno de líquido
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +50°C
Subdivisión 0,5 °C
Immersion Length 76 mm