Learn More
Buerkle™ Cupsampler™ de Líquidos
Código de producto. 10561065
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10561065 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10561065
Marca: Buerkle™ 53570001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Es posible realizar muestras puntuales de líquidos de viscosidad variable con el CupSampler de acero inoxidable (V4A). Las partículas que contienen medios también se pueden muestrear sin dificultad. El tomamuestras se puede utilizar en los campos de la química, los alimentos y los cosméticos. El vaso se puede desenroscar del tallo, lo que permite una limpieza fácil.
Realice un muestreo puntual de líquidos de viscosidad variable con el CupSampler de líquido de acero inoxidable (V4A). El vaso se puede desenroscar del vástago, lo que permite una limpieza fácil.
  • V4A
  • Longitud 100 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Liquid Sampler
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 100 mL
Longitud (métrico) 100 cm