Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
222.00€ - 227.00€
Especificaciones
Tipo | Liq-Glass |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso diario en laboratorio, titulaciones con ácidos fuertes, así como en bases fuertes |
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +100 °C |
Longitud (métrico) | 120 mm |
Product Code | Brand | Tipos de conector | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tipos de conector | Price | Quantity & Availability | |||||
10083543
|
Hamilton™
238185 |
DIN |
227.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11590162
|
Hamilton™
238180 |
BNC |
222.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Specifications
Liq-Glass | |
De 0 a 14 | |
120 mm |
Para su uso diario en laboratorio, titulaciones con ácidos fuertes, así como en bases fuertes | |
De -10 °C a +100 °C |