Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN |
| Tipo | Liq-Glass |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso diario en laboratorio, titulaciones con ácidos fuertes, así como en bases fuertes |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +100 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |