missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para lipocalina-2 (LCN2/NGAL) de rata
Descripción
El NGAL (lipocalina asociada a la gelatinasa neutrófila, lipocalina 2, siderocalina y lipocalina neutrófila) es un monómero de cadena única glicosilado de 25 kDa que forma parte de la familia de proteínas lipocalinas que se unen y transportan pequeñas moléculas lipofílicas. El NGAL es liberado por neutrófilos activados, puede formar dímeros y pequeñas cantidades de oligómeros más elevados, y forma complejos con la metaloproteinasa de matriz 9 (MMP-9, gelatinasa B). La expresión de niveles bajos de NGAL en una variedad de epitelios puede aumentar en caso de inflamación o cáncer. La expresión de NGAL en el riñón se incrementa drásticamente en caso de lesión renal isquémica o nefrotóxica.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | P30152 |
| Intervalo del ensayo | De 32,77 a 8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 30 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 170496 |
| Símbolo de gen | LCN2 |
| CV interensayo | < 12% |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?