Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para lipocalina-2 (LCN2/NGAL) de rata
Código de producto. 15496722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15496722 96 pruebas 1 set
17135929 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15496722
Marca: Invitrogen™ ERLCN2
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Rat Lipocalin-2 (LCN2/NGAL) ELISA quantitates Rt Lipocalin-2 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Lipocalin-2. Principle of the method The Rat Lipocalin-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El NGAL (lipocalina asociada a la gelatinasa neutrófila, lipocalina 2, siderocalina y lipocalina neutrófila) es un monómero de cadena única glicosilado de 25 kDa que forma parte de la familia de proteínas lipocalinas que se unen y transportan pequeñas moléculas lipofílicas. El NGAL es liberado por neutrófilos activados, puede formar dímeros y pequeñas cantidades de oligómeros más elevados, y forma complejos con la metaloproteinasa de matriz 9 (MMP-9, gelatinasa B). La expresión de niveles bajos de NGAL en una variedad de epitelios puede aumentar en caso de inflamación o cáncer. La expresión de NGAL en el riñón se incrementa drásticamente en caso de lesión renal isquémica o nefrotóxica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P30152
Intervalo del ensayo 32,77-8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 30 pg
Intervalo de calibración De 30 pg/mL a 8000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, fractalquina, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, beta-NGF, TIMP-1, TNF alfa para ratas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 170496
Símbolo de gen Sip24
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Sip24
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min