Learn More
LIPG Monoclonal Antibody (OTI7D1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17543171
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17543171 30 μL 30 microlitros
17523171 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17543171
Marca: Origene Technologies TA501058S
Mouse Monoclonal Antibody
LIPG Monoclonal antibody specifically detects LIPG in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Specifications
Antígeno LIPG
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7D1
Concentración 0.97 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TLDC1
N.º de referencia del gen Q6P9B6
Alias de gen 3110013K01Rik; EDL; EL; endothelial cell-derived lipase; Endothelial lipase; endothelial-derived lipase; lipase; lipase G; lipase G, endothelial type; lipase, endothelial; LIPG; lipoprotein lipase H; lipose, endothelial; mEDL; PL; PRO719; UNQ387/PRO719
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human KIAA1609 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57707
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b