missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIPG Monoclonal Antibody (OTI1D9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17513051
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17513051 30 μL 30 microlitros
17593041 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17513051

Marca: Origene Technologies TA501016S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LIPG Monoclonal antibody specifically detects LIPG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot

Especificaciones

Antígeno LIPG
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D9
Concentración 0.95 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LIPG
N.º de referencia del gen Q9Y5X9
Alias de gen 3110013K01Rik; EDL; EL; endothelial cell-derived lipase; Endothelial lipase; endothelial-derived lipase; lipase; lipase G; lipase G, endothelial type; lipase, endothelial; LIPG; lipoprotein lipase H; lipose, endothelial; mEDL; PL; PRO719; UNQ387/PRO719
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human LIPG produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9388
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.