Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lipasa AY30
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Beige |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos químicos de laboratorio |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Cantidad | 25 g |
| Tipo de producto | Lipasa AY30 |
| Formulario | Maciza |