Learn More
Agilent BioTek Lionheart FX Automated Microscope
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17719814 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Cámara:
CCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17719814
Marca: Agilent BioTek LFXWSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lionheart FX automated microscope is a compact system for a broad range of imaging workflows. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Lionheart FX automated microscope is a compact system for a broad range of imaging workflows. It offers up to 60x air; 60x and 100x oil immersion magnification, with fluorescence, brightfield, color brightfield, and phase contrast channels for maximum application reach
An optional environment control cover provides incubation to 40°C and effective containment for CO2/O2 control. A humidity chamber optimizes conditions for long-term live cell imaging applications, and an available dual reagent injector facilitates rapid kinetic assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cell Imager
Cámara CCD
Para utilizar con (aplicación) Live Cell Imaging
Modelo LFX
Fuente de luz High Power LED
Software Gen5 Microplate Reader and Imager
Fondo (imperial) 18,3 in
Fondo (métrico) 46.5 cm
Altura (imperial) 14 in.
Altura (métrico) 35.6 cm
Anchura (imperial) 17,9 in
Anchura (métrico) 45.5 cm
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Garantía 1 Year
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 110/220 V