missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linoleic acid, MedChemExpress

Código de producto. 16452549
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16452549 1 g 1 g
16481488 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16452549

Marca: Medchem Express HYN0729

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Linoleic acid is a common polyunsaturated (PUFA) found in plant-based oils, nuts and seeds. Linoleic acid is a part of membrane phospholipids, and functions as a structural component to maintain a certain level of membrane fluidity of the transdermal water barrier of the epidermis. Linoleic acid induces red blood cells and hemoglobin damage via oxidative mechanism .

Linoleic acid is a common polyunsaturated (PUFA) found in plant-based oils, nuts and seeds. Linoleic acid is a part of membrane phospholipids, and functions as a structural component to maintain a certain level of membrane fluidity of the transdermal water barrier of the epidermis. Linoleic acid induces red blood cells and hemoglobin damage via oxidative mechanism .

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Linoleic acid
CAS 60-33-3
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H32O2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (356.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 280.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.